Learn More
Monopentil ftalato, TRC
Código de producto. 30136899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136899 250 mg 250 miligramos
30006132 50 mg 50 miligramos
30007449 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136899 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM566740250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24539-56-8
Fórmula molecular C13 H16 O4
Peso molecular (g/mol) 236.26
Sinónimo Phthalic acid mono-n-pentyl ester
Nombre IUPAC Ácido 2-pentoxicarbonilbenzoico
SMILES CCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono-n-pentyl phthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O4/c1-2-3-6-9-17-13(16)11-8-5-4-7-10(11)12(14)15/h4-5,7-8H,2-3,6,9H2,1H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.105
Porcentaje de pureza >95%