Learn More
Ftalato de monopentilo-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monopentyl Phthalate-d4 |
| CAS | 1794756-28-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C13 D4 H12 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-pentoxycarbonylbenzoic acid, mono-n-Pentyl Phthalate-3,4,5,6-d4, Monopentyl Phthalate-d4, 1,2-Benzenedicarboxylic-3,4,5,6-d4 acid monopentyl ester, Phthalic acid-d4 monopentyl ester, Pentyl hydrogen phthalate-d4, Monopentyl Phthalate-3,4,5,6-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O4/c1-2-3-6-9-17-13(16)11-8-5-4-7-10(11)12(14)15/h4-5,7-8H,2-3,6,9H2,1H3,(H,14,15)/i4D,5D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCC)c(C(=O)O)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,4,5-tetradeuterio-6-pentoxicarbonilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 240.288 |
| Mostrar más |