Learn More
Monooctil ftalato, TRC
Código de producto. 30011995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011995 50 mg 50 miligramos
30003568 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM56665050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5393-19-1
Fórmula molecular C16 H22 O4
Peso molecular (g/mol) 278.34
Sinónimo Phthalic acid, mono-n-octyl ester
Nombre IUPAC Ácido 2-octoxicarbonilbenzoico
SMILES CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monooctyl Phthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22O4/c1-2-3-4-5-6-9-12-20-16(19)14-11-8-7-10-13(14)15(17)18/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1518
Porcentaje de pureza >95%