Learn More
Ftalato de monooctil-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monooctyl Phthalate-d4 |
| CAS | 1398065-74-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16H18D4O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-Octyl Ester-d4, Phthalic Acid Monooctyl Ester-d4, Hydrogen Octyl Phthalate-d4, Mono-n-octyl Phthalate-d4, NSC 4639-d4, Octyl Hydrogen Phthalate-d4, MOP-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22O4/c1-2-3-4-5-6-9-12-20-16(19)14-11-8-7-10-13(14)15(17)18/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3,(H,17,18)/p-1 |
| SMILES | O=C(OCCCCCCCC)C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 282.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.1769 |
| Mostrar más |