Learn More
Ftalato monononilo, TRC
Código de producto. 30472051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472051 25 mg 25 miligramos
30471237 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30472051 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM56660025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24539-59-1
Fórmula molecular C17 H24 O4
Peso molecular (g/mol) 292.37
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Monononyl Ester, Nonyl Alcohol Phthalate, Phthalic Acid Monononyl Ester, Mono(n-nonyl) Phthalate
Nombre IUPAC Ácido 2-no oxicarbonilbenzoico
SMILES CCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monononyl Phthalate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24O4/c1-2-3-4-5-6-7-10-13-21-17(20)15-12-9-8-11-14(15)16(18)19/h8-9,11-12H,2-7,10,13H2,1H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.167