Learn More
Monononilo ftalato-d4, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Monononyl Phthalate-d4 |
| CAS | 2514564-42-0 |
| Fórmula molecular | C17 D4 H20 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | mono-n-Nonyl phthalate-3,4,5,6-d4, 1,2-Benzenedicarboxylic-3,4,5,6-d4 acid 1-nonyl ester, Hydrogen nonyl phthalate-d4, Monononyl phthalate-3,4,5,6-d4, Phthalic acid-d4 monononyl ester, Monononyl phthalate-3,4,5,6-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H24O4/c1-2-3-4-5-6-7-10-13-21-17(20)15-12-9-8-11-14(15)16(18)19/h8-9,11-12H,2-7,10,13H2,1H3,(H,18,19)/i8D,9D,11D,12D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCCCC)c(C(=O)O)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-ácido no oxicarbonilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 296.395 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.193 |