Learn More
α-Monomiristina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alpha-Monomyristin |
| CAS | 589-68-4 |
| Fórmula molecular | C17 H34 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Tetradecanoic Acid 2,3-Dihydroxypropyl Ester, ()-2,3-Dihydroxypropyl Tetradecanoate, 1-Monomyristin, 1-Monomyristoyl-Rac-Glycerol, 1-Monotetradecanoylglycerol, Glycerol 1-Monotetradecanoate, Glycerol 1-Myristate, Glyceryl Myristate, Myristic Acid 1-Monoglyceride, Nsc 404225 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H34O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17(20)21-15-16(19)14-18/h16,18-19H,2-15H2,1H3 |
| SMILES | Cccccccccccccc(=O)Occ(O)Co |
| Nombre IUPAC | 2,3-dihidroxipropil tetradecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 302.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.2457 |