Learn More
Tetraclorotereftalato de monometilo, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16320018 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16320018 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16320018 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S1068
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Tetraclorotereftalato de monometilo887-54-71000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monomethyl Tetrachloroterephthalate
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 887-54-7, 75-09-2
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C9H4Cl4O4
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI SXINVWXSZUQKSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)C(=O)O)Cl)Cl
Nombre IUPAC Ácido 2,3,5,6-tetracloro-4-metoxicarbonilbenzoico
Solvent or Matrix Methylene Chloride
Peso molecular (g/mol) 317.927
PubChem CID 13455
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Monomethylterephthalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio