Learn More
Ácido Monometilarsono, TRC
Código de producto. 30479797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479797 10 mg 10 miligramos
30465153 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30479797 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM56510010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25400-23-1
Fórmula molecular CH5AsO2
Peso molecular (g/mol) 123.97
Sinónimo Methanearsonous Acid, Methylarsonous Acid
Nombre IUPAC Ácido metilarsono
SMILES O[As](O)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Monomethylarsonous Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CH5AsO2/c1-2(3)4/h3-4H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.9506
Porcentaje de pureza >95%