Learn More
Succinato de monometilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monomethyl Succinate |
| CAS | 3878-55-5 |
| Fórmula molecular | C5H8O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Carbomethoxypropanoic acid, 4-Methoxy-4-oxobutanoic Acid, Methyl Hydrogen Succinate, Methyl Monosuccinate, Monomethyl Butanedioate, Monomethyl Succinate NSC 511, 3-(Methoxycarbonyl)propanoic Acid, 3-(Methoxycarbonyl)propionic Acid, Monomethyl Succinic Acid Ester, Methyl Succinic Acid Ester, Monomethyl Butanedioic Acid Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | COC(=O)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-metoxi-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 132.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0423 |