Learn More
Suberato de monometilo, TRC
Código de producto. 30468475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468475 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30468475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5425905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monomethyl Suberate
CAS 3946-32-5
Fórmula molecular C9H16O4
Cantidad 5 g
Sinónimo Octanedioic Acid, Monomethyl Ester, Suberic Acid Methyl Ester, Suberic Acid, Monomethyl Ester, 8-Methoxy-8-oxooctanoic Acid, Methyl 1,8-Octanedionate, Methyl 7-Carboxyheptanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6-8(10)11/h2-7H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COC(=O)CCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 8-metoxi-8-oxooctanoico
Peso molecular (g/mol) 188.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.1049