Learn More
Monometil ftalato O-beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30009888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009888 5 mg 5 miligramos
30006139 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009888 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5665455MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53819-80-0
Fórmula molecular C15H16O10
Peso molecular (g/mol) 356.28
Sinónimo 1-(Methyl 1,2-Benzenedicarboxylate) β-D-Glucopyranuronic Acid, Monomethylphthalate Glucuronide;
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)C(=O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monomethyl Phthalate O-beta-D-Glucuronide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O10/c1-23-13(21)6-4-2-3-5-7(6)14(22)25-15-10(18)8(16)9(17)11(24-15)12(19)20/h2-5,8-11,15-18H,1H3,(H,19,20)/t8-,9-,10+,11-,15-/m0/s1