Learn More
Ftalato de monometilo-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monomethyl Phthalate-d4 |
| CAS | 1276197-40-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9 D4 H4 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phthalic Acid, Mono-methyl Ester D4 (Phenyl D4), Phthalic-3,4,5,6 D4 Acid Monomethyl Ester, 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-methoxycarbonylbenzoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC)c(C(=O)O)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,4,5-tetradeuterio-6-metoxicarbonilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 184.182 |
| Mostrar más |