Learn More
Isoftalato de monometilo, TRC
Código de producto. 30468830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468830 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30468830 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5247001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monomethyl Isophthalate
CAS 1877-71-0
Fórmula molecular C9H8O4
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Methyl Ester-1,3-benzenedicarboxylic Acid, Monomethyl Ester-1,3-benzenedicarboxylic Acid, Methyl Ester Isophthalic Acid, Monomethyl Ester Isophthalic Acid, 3-(Methoxycarbonyl)benzoic Acid, 3-Carbomethoxybenzoic Acid, Methyl 3-Carboxybenzoate, Methyl Hydrogen Isophthalate, Methyl m-Carboxybenzoate, Methyl m-Phthalate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
SMILES COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0423