Learn More
Monometilglutato, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Monomethyl Glutarate |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O4/c1-10-6(9)4-2-3-5(7)8/h2-4H2,1H3,(H,7,8) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0579 |