Learn More
Glutarato de monometilo-1,5-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monomethyl Glutarate-1,5-13C2 |
| CAS | 1189708-76-6 |
| Fórmula molecular | C413C2H10O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Pentanedioic Acid-13C2 1-Methyl Ester, Glutaric Acid-13C2 Monomethyl Ester, 4-(Methoxycarbonyl)butyric Acid-13C2, 4-Carboxybutanoic Acid-13C2 Methyl Ester, 5-Methoxy-5-oxopentanoic Acid-13C2, Methyl Glutarate-13C2, NSC 93807-13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O4/c1-10-6(9)4-2-3-5(7)8/h2-4H2,1H3,(H,7,8)/i5+1,6+1 |
| SMILES | CO[13C](=O)CCC[13C](=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-metoxi-5-oxo(1,5-^{13}C_{2})pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 148.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0646 |