Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fumarato de monometilo |
| CAS | 2756-87-8 |
| Cantidad | 25 g |
| Punto de fusión | De 145 °C a 150 °C |
| Condiciones de envío | No hay requisitos especiales |
| Línea de productos | Compuestos básicos |
| Fórmula molecular | C5 H6 O4 |
| Forma física | Polvo o cristales |
| Color | Blanco a casi blanco |
| Pureza | ≥96.0% |