Learn More
Monomethyl auristatin E, MedChemExpress
Código de producto. 16406656
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16406656 100 mg 100 miligramos
16471756 500 mg 500 miligramos
16466338 10 mg 10 miligramos
16428927 5 mg 5 miligramos
16402457 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16406656 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15162
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress Monomethyl auristatin E (MMAE; SGD-1010) is a synthetic derivative of dolastatin 10 and functions as a potent mitotic inhibitor by inhibiting tubulin polymerization. MMAE is widely used as a cytotoxic component of antibody-drug conjugates (ADCs) to treat several different cancer types.
Monomethyl auristatin E (MMAE
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monomethyl auristatin E
Forma física Powder
CAS 474645-27-7
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C39H67N5O7
Sinónimo MMAE SGD-1010 Vedotin
Información de solubilidad Ethanol : 50 mg/mL (69.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 48 mg/mL (66.85 mM)
SMILES CC(C)[C@H](NC)C(N[C@H](C(N([C@@H]([C@@H](C)CC)[C@@H](CC(N1CCC[C@@]1([H])[C@H](OC)[C@@H](C)C(N[C@H](C)[C@H](C2=CC=CC=C2)O)=O)=O)OC)C)=O)C(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 717.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 717.98
Porcentaje de pureza 97.54%