Learn More
Ácido monometil arsonotioico (80%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monomethyl Arsonothioic Acid |
| CAS | 937022-98-5 |
| Fórmula molecular | CH5AsO2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Methylarsonothioic O,S-Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH5AsO2S/c1-2(3,4)5/h1H3,(H2,3,4,5) |
| SMILES | O=[As](S)(C)O |
| Nombre IUPAC | ácido O,S-metilarsonotioico |
| Peso molecular (g/mol) | 156.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.92 |