Learn More
Adipato de monometilo, TRC
Código de producto. 30484307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30484307 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30484307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM56480010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monomethyl Adipate
CAS 627-91-8
Fórmula molecular C7H12O4
Cantidad 10 g
Sinónimo Hexanedioic Acid 1-Methyl Ester, Adipic Acid Methyl Ester, Adipic Acid Monomethyl Ester, Hexanedioic Acid Monomethyl Ester, 5-Carbomethoxypentanoic Acid, 6-Methoxy-6-oxohexanoic Acid, Methyl 5-Carboxypentanoate, Methyl Adipate, Methyl Hemiadipate, Methyl Hydrogen Adipate, Monomethyl 1,6-Hexanedioate, NSC 55113, NSC 9389
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O4/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3,(H,8,9)
SMILES COC(=O)CCCCC(=O)O
Peso molecular (g/mol) 160.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0736