Learn More
Adipato de monometilo, 97%
Código de producto. 10693702 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10693702 5 g Frasco de vidrio 5 g
10011831 25 g Frasco de vidrio 25 g
10439262 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10693702 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102820050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 627-91-8 | C7H12O4 | 160,17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-91-8
Fórmula molecular C7H12O4
Peso molecular (g/mol) 160.17
Número MDL MFCD00004418
Clave InChI UOBSVARXACCLLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo monomethyl adipate, adipic acid monomethyl ester, methyl hydrogen adipate, methyl adipate, methyl hemiadipate, hexanedioic acid, monomethyl ester, 5-carbomethoxypentanoic acid, monomethyl 1,6-hexanedioate, adipic acid, monomethyl ester, hexanedioic acid, 1-methyl ester
PubChem CID 12328
ChEBI CHEBI:70855
Nombre IUPAC ácido 6-metoxi-6-oxohexanoico
SMILES COC(=O)CCCCC(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Monomethyl adipate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 8.0°C to 9.0°C
Color Incolora
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 162.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2C(CH2)4CO2CH3
Índice de refracción 1.4390 to 1.4420
Cantidad 5 g
Beilstein 02, III, 1711
Gravedad específica 1.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Monomethyl adipate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RU– Solo para uso en investigación