Learn More
Monomelittoside, MedChemExpress
Descripción
Monomelittoside is a natural compound.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monomelittoside |
| CAS | 20633-72-1 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H22O10 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Danmelittoside |
| SMILES | O[C@@]([C@@H]1O)(C=CO2)[C@](C(CO)=C1)([H])[C@@H]2O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO |
| Peso molecular (g/mol) | 362.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.33 |
| Grado | Research |
| Mostrar más |