Learn More
Monoisopropil ftalato, TRC
Código de producto. 30179985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179985 100 mg 100 miligramos
30180102 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM547900100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35118-50-4
Fórmula molecular C11 H12 O4
Peso molecular (g/mol) 208.21
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-(1-methylethyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono(1-methylethyl) ester (9CI), Phthalic acid, isopropyl ester (6CI,7CI), Isopropyl hydrogen o-phthalate, Monoisopropyl phthalate, Phthalic acid monoisopropyl ester, o-(Isopropoxycarbonyl)benzoic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-propano-2-iloxicarbonilbenzoico
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monoisopropyl Phthalate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O4/c1-7(2)15-11(14)9-6-4-3-5-8(9)10(12)13/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0736