Learn More
Monoisopropil ftalato-d4, TRC
Código de producto. 30472038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472038 100 mg 100 miligramos
30481506 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30472038 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM547902100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2733160-00-2
Fórmula molecular C11 D4 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 212.2352
Sinónimo mono-iso-Propyl Phthalate-3,4,5,6-d4, Monoisopropyl Phthalate-d4, Phthalic Acid Monoisopropyl Ester-d4, Phthalic Acid-d4 Monoisopropyl Ester, Monoisopropyl Phthalate-3,4,5,6-D4
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetradeuterio-6-propano-2-ácido iloxicarbonilbenzoico
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC(C)C)c(C(=O)O)c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monoisopropyl Phthalate-d4
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O4/c1-7(2)15-11(14)9-6-4-3-5-8(9)10(12)13/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/i3D,4D,5D,6D
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0987