Learn More
Ftalato de monoisobutilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monoisobutyl Phthalate |
| CAS | 30833-53-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H14 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-(2-methylpropyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono(2-methylpropyl) ester (9CI), Phthalic acid, monoisobutyl ester (8CI), Monoisobutyl phthalate, Phthalic acid monoisobutyl ester, Isobutyl hydrogen phthalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O4/c1-8(2)7-16-12(15)10-6-4-3-5-9(10)11(13)14/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC(C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-metilpropoxicarbonil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 222.24 |
| Mostrar más |