Learn More
Ácido Adípico de Monohidrazida, TRC
Código de producto. 30479662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479662 100 mg 100 miligramos
30467892 500 mg 500 miligramos
30471831 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479662 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM547925100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6292-67-7
Fórmula molecular C6H12N2O3
Peso molecular (g/mol) 160.17
Sinónimo 1-Hydrazidehexanedioic Acid, Monohydrazide Hexanedioic Acid, NSC 9926
Nombre IUPAC Ácido 6-hidrazinilo-6-oxohexanoico
SMILES NNC(=O)CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monohydrazide Adipic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N2O3/c7-8-5(9)3-1-2-4-6(10)11/h1-4,7H2,(H,8,9)(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0848