Learn More
Monohexil ftalato, TRC
Código de producto. 30011620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011620 1 g 1 g
30009799 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5464801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24539-57-9
Fórmula molecular C14 H18 O4
Peso molecular (g/mol) 250.29
Sinónimo Phthalic acid, mono-hexyl ester
Nombre IUPAC Ácido 2-hexoxicarbonilbenzoico
SMILES CCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, mono-hexyl ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18O4/c1-2-3-4-7-10-18-14(17)12-9-6-5-8-11(12)13(15)16/h5-6,8-9H,2-4,7,10H2,1H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1205
Porcentaje de pureza >95%