Learn More
Monohexil ftalato-d4, TRC
Código de producto. 30135046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135046 50 mg 50 miligramos
17938509 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30135046 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM54648250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2469279-12-5
Fórmula molecular C14H14D4O4
Peso molecular (g/mol) 254.31
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Monohexyl Ester-d4, Phthalic Acid Monohexyl Ester-d4, Flexol DHD-d4, Mono-n-hexyl Phthalate-d4, Monohexyl Phthalate-d4, n-Hexyl Acid Phthalate-d4
SMILES O=C(OCCCCCC)C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monohexyl Phthalate-d4
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18O4/c1-2-3-4-7-10-18-14(17)12-9-6-5-8-11(12)13(15)16/h5-6,8-9H,2-4,7,10H2,1H3,(H,15,16)/i5D,6D,8D,9D
Porcentaje de pureza >95%