Learn More
Malonato de monoetilo de potasio, TRC
Código de producto. 30470779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470779 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30470779 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM54253010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monoethyl Potassium Malonate
CAS 6148-64-7
Fórmula molecular C5H7KO4
Cantidad 10 g
Sinónimo Propanedioic Acid, 1-Ethyl Ester Potassium Salt (1:1), Malonic Acid Monoethyl Ester, Potassium Salt, Propanedioic Acid, Monoethyl Ester Potassium Salt, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic Acid Potassium Salt, Ethyl Malonate Potassium Salt, Ethyl Potassium Malonate, Malonic Ethyl Ester Potassium Salt, Monoethyl Malonate Potassium Salt, Potassium Ethyl Malonate, Potassium Monoethyl Malonate
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O4.K/c1-2-9-5(8)3-4(6)7;/h2-3H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
SMILES [K+].CCOC(=O)CC(=O)[O-]
Nombre IUPAC potasio; 3-etoxi-3-oxopropanoato
Peso molecular (g/mol) 170.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.9981