Learn More
Monoetilo ftalato, TRC
Código de producto. 30009950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009950 50 mg 50 miligramos
30007401 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009950 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM54258050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2306-33-4
Fórmula molecular C10 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 194.18
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-ethyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, monoethyl ester (9CI), Phthalic acid, ethyl ester (6CI,7CI), Phthalic acid, monoethyl ester (8CI), Ethyl 2-carboxybenzoate, Monoethyl phthalate
Nombre IUPAC Ácido 2-etoxicarbonilbenzoico
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monoethyl Phthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-2-14-10(13)8-6-4-3-5-7(8)9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0579
Porcentaje de pureza >95%