Learn More
Fumarato de monoetilo, Mikromol™
Descripción
Fumarato de monoetilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monoethyl Fumarate |
| CAS | 5-4-2459 |
| Nombres de analitos o componentes | Monoethyl Fumarate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H8 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2E)-2-Butenedioic acid 1-ethyl ester, 2-Butenedioic acid (2E)-, monoethyl ester (9CI), 2-Butenedioic acid (E)-, monoethyl ester, Fumaric acid, ethyl ester (6CI,7CI), Fumaric acid, monoethyl ester (8CI), (E)-4-Ethoxy-4-oxo-2-butenoic acid, Ethyl hydrogen fumarate, Monoethyl fumarate, Monoethyl fumerate, Monoethyl trans-2-butenedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O4/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)/b4-3+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (E)-4-etoxi-4-oxobut-2-enoico |
| Mostrar más |