Learn More
Fumarato de monoetilo de calcio, Mikromol™
Descripción
Fumarato de monoetilo de calcio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monoethyl Fumarate Calcium |
| CAS | 62008-22-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Monoethyl Fumarate Calcium |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | 2 C6 H7 O4 . Ca |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Monoethyl Fumarate Calcium, 2-Butenedioic acid (2E)-, 1-ethyl ester, calcium salt (2:1), 2-Butenedioic acid (2E)-, monoethyl ester, calcium salt (9CI), 2-Butenedioic acid (E)-, monoethyl ester, calcium salt, Calcium monoethylfumarate, Monoethyl fumarate calcium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C6H8O4.Ca/c2*1-2-10-6(9)4-3-5(7)8;/h2*3-4H,2H2,1H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2/b2*4-3+; |
| SMILES | [Ca+2].CCOC(=O)\C=C\C(=O)[O-].CCOC(=O)\C=C\C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | calcio;(E)-4-etoxi-4-oxobut-2-enoato |
| Mostrar más |