Learn More
Fumarato de monoetilo de calcio, LoGiCal
Código de producto. 30460590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460590 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460590 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3479.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monoethyl Fumarate Calcium
CAS 62008-22-4
Nombres de analitos o componentes Monoethyl Fumarate Calcium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C6 H7 O4 . Ca
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Monoethyl Fumarate Calcium, 2-Butenedioic acid (2E)-, 1-ethyl ester, calcium salt (2:1), 2-Butenedioic acid (2E)-, monoethyl ester, calcium salt (9CI), 2-Butenedioic acid (E)-, monoethyl ester, calcium salt, Calcium monoethylfumarate, Monoethyl fumarate calcium salt
Fórmula InChI InChI=1S/2C6H8O4.Ca/c2*1-2-10-6(9)4-3-5(7)8;/h2*3-4H,2H2,1H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2/b2*4-3+;
Tipo de solución Neat
SMILES [Ca+2].CCOC(=O)\C=C\C(=O)[O-].CCOC(=O)\C=C\C(=O)[O-]
Nombre IUPAC calcio;(E)-4-etoxi-4-oxobut-2-enoato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 326.31
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.0315 g/mol