Learn More
Éster monoetílico del ácido 1,2-etanodisulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monoethyl Ester 1,2-Ethanedisulfonic Acid |
| CAS | 857728-63-3 |
| Fórmula molecular | C4 H10 O6 S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-Ethyl Ester 1,2-Ethanedisulfonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O6S2/c1-2-10-12(8,9)4-3-11(5,6)7/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7) |
| SMILES | CCOS(=O)(=O)CCS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-etoxisulfoniletanosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 218.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.9919 |