Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monoethanolamine |
| Temperatura de inflamación | 86.00°C |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha |
| Cantidad | 500 mL |
| Gravedad específica | 1L = 1.02kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 61.08 |
| Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED™ |