Learn More
Monodesmetilclorfeniramina, TRC
Código de producto. 30134770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134770 25 mg 25 miligramos
30138250 50 mg 50 miligramos
30010559 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134770 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM53952025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20619-12-9
Fórmula molecular C15H17ClN2
Peso molecular (g/mol) 260.76
Sinónimo gamma-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-2-pyridinepropanamine;Monodemethylchlorpheniramine, Chlorpheniramine EP Impurity C;
Nombre IUPAC 3-(4-clorofenil)-N-metil-3-piridina-2-ilpropano-1-amina
SMILES CNCCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monodesmethylchlorpheniramine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17ClN2/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.108