Learn More
Diclorhidrato de monodesetilamodiaquina, Mikromol™
Código de producto. 30050588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050588 25 mg 25 miligramos
17943596 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050588 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0617.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de monodesetilamodiaquina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desethylamodiaquine dihydrochloride
CAS 79049-30-2
Nombres de analitos o componentes N-Desethylamodiaquine dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H18 Cl N3 O . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Monodesethylamodiaquine Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18ClN3O.2ClH/c1-2-20-11-12-9-14(4-6-18(12)23)22-16-7-8-21-17-10-13(19)3-5-15(16)17;;/h3-10,20,23H,2,11H2,1H3,(H,21,22);2*1H
SMILES Cl.Cl.CCNCc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
Nombre IUPAC 4-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]-2-(etilaminometil)fenol;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 400.73
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.0672 g/mol