Learn More
Monodesetilquinacrina, diclorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monodesethyl Quinacrine, Dihydrochloride |
| CAS | 908844-46-2 |
| Fórmula molecular | C21 H26 Cl N3 O . 2 Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26ClN3O.2ClH/c1-3-23-11-5-4-6-12-24-21-17-9-7-15(22)13-20(17)25-19-10-8-16(26-2)14-18(19)21;;/h7-10,13-14,23H,3-6,11-12H2,1-2H3,(H,24,25);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CCNCCCCCNc1c2ccc(Cl)cc2nc3ccc(OC)cc13 |
| Nombre IUPAC | N'-(6-cloro-2-metoxiacridin-9-il)-N-etilpentano-1,5-diamina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 444.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 443.1298 |