Learn More
Monodecyl Ftalato, TRC
Código de producto. 30466103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30466103 1 g 1 g
30482421 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30466103 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5267801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24539-60-4
Fórmula molecular C18H26O4
Peso molecular (g/mol) 306.4
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-Decyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Monodecyl Ester, Phthalic Acid Monodecyl Ester, Decyl Hydrogen Phthalate, Monodecyl Phthalate
Nombre IUPAC Ácido 2-desoxicarbonilbenzoico
SMILES OC(C1=CC=CC=C1C(OCCCCCCCCCC)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monodecyl Phthalate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-14-22-18(21)16-13-10-9-12-15(16)17(19)20/h9-10,12-13H,2-8,11,14H2,1H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.1831