Learn More
Ftalato de monodecilo-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monodecyl Phthalate-d4 |
| CAS | 2732762-53-5 |
| Fórmula molecular | C18 D4 H22 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Monodecyl Phthalate-d4, 1-Decyl 1,2-benzenedicarboxylate-3,4,5,6-d4, Phthalic-d4 acid monodecyl ester, 2-(Decyloxycarbonyl)benzoic-3,4,5,6-d4 acid, Decyl hydrogen phthalate, Decyl phthalate-d4, Capryl phthalate-d4, Monodecyl Phthalate-3,4,5,6-D4, mono-n-Decyl Phthalate-3,4,5,6-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-14-22-18(21)16-13-10-9-12-15(16)17(19)20/h9-10,12-13H,2-8,11,14H2,1H3,(H,19,20)/i9D,10D,12D,13D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCCCCC)c(C(=O)O)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-decoxicarbonil-3,4,5,6-tetradeuteriobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 310.4213 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.2082 |