Learn More
Monociclohexilftalato, TRC
Código de producto. 30003346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003346 50 mg 50 miligramos
30004380 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003346 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM52660050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7517-36-4
Fórmula molecular C14 H16 O4
Peso molecular (g/mol) 248.27
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, monocyclohexyl ester (9CI), Phthalic acid, cyclohexyl ester (6CI,7CI), Phthalic acid, monocyclohexyl ester (8CI), Cyclohexyl hydrogen phthalate, Monocyclohexyl phthalate
Nombre IUPAC Ácido 2-ciclohexixicarbonilbenzoico
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monocyclohexyl Phthalate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16O4/c15-13(16)11-8-4-5-9-12(11)14(17)18-10-6-2-1-3-7-10/h4-5,8-10H,1-3,6-7H2,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1049