Learn More
Monocrotofos-d6 (Mayor), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monocrotophos-d6 |
| CAS | 1795136-77-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7H8D6NO5P |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Phosphoric Acid Dimethyl-d6 (1E)-1-Methyl-3-(methylamino)-3-oxo-1-propenyl Ester, 3-Hydroxy-N-methyl-cis-crotonamide Dimethyl-d6 Phosphate, Apadrin-d6, Azodrin-d6, Azodrin 202R-d6, Azodrin 60-d6, C 1414-d6, Corophos-d6, Croton 36-d6, Kadett 36-d6, Monicil-d6, Monocil 40-d6, Monocos-d6, Monocron-d6, Monodhan-d6, Monokrotofos-d6, Monostar-d6, Nuvacron-d6, Nuvacron 36SL-d6, Parryfos-d6, SD 9129-d6, Sufos-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14NO5P/c1-6(5-7(9)8-2)13-14(10,11-3)12-4/h5H,1-4H3,(H,8,9)/i3D3,4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(OC(=CC(=O)NC)C)OC([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Fosfato de [1-metil-3-(metilamino)-3-oxo-prop-1-enil] bis(trideuteriometil) |
| Peso molecular (g/mol) | 229.2 |
| Mostrar más |