Learn More
Monocrotofos 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311393 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311393 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010339ME
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monocrotophos
CAS 6923-22-4
Nombres de analitos o componentes Monocrotophos
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H14 N O5 P
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phosphoric acid, dimethyl (1E)-1-methyl-3-(methylamino)-3-oxo-1-propenyl ester (9CI), Phosphoric acid, dimethyl 1-methyl-3-(methylamino)-3-oxo-1-propenyl ester, (E)-, Phosphoric acid, dimethyl ester, ester with 3-hydroxy-N-methylcrotonamide, (E)- (8CI), 3-Hydroxy-N-methyl-cis-crotonamide dimethyl phosphate, Apadrin, Azodrin, Azodrin 202R, Azodrin 60, C 1414, Corophos, Croton 36, Devi, Kadett, Kadett 36, Monicil, Monochrotophos, Monocil, Monocil 40, Monocos, Monocron, Monocrotophos, Monodhan, Monokrotofos, Monostar, Nuvacron, Nuvacron 20, Nuvacron 36SL, Parryfos, Phytofos, SD 9129, Sufos
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14NO5P/c1-6(5-7(9)8-2)13-14(10,11-3)12-4/h5H,1-4H3,(H,8,9)/b6-5+
SMILES CNC(=O)\C=C(/C)\OP(=O)(OC)OC
Nombre IUPAC fosfato de dimetilo [(E)-4-(metilamino)-4-oxobut-2-en-2-ilo]
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 223.16
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.061 g/mol