Learn More
Monocrotalina, TRC
Código de producto. 30008505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008505 100 mg 100 miligramos
30004137 10 mg 10 miligramos
30012435 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM526000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 315-22-0
Fórmula molecular C16 H23 N O6
Peso molecular (g/mol) 325.36
Sinónimo 20-Norcrotalanan-11,15-dione, 14,19-dihydro-12,13-dihydroxy-, (13α,14α)-, Monocrotaline (6CI,7CI,8CI), (3R,4R,5R,13aR,13bR)-4,5,8,10,12,13,13a,13b-Octahydro-4,5-dihydroxy-3,4,5-trimethyl-2H-[1,6]dioxacycloundecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,6(3H)-dione, 2H-[1,6]Dioxacycloundecino[2,3,4-gh]pyrrolizine, 20-norcrotalanan-11,15-dione deriv., (-)-Monocrotaline, 2H-[1,6]Dioxacycloundecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,6(3H)-dione, 4,5,8,10,12,13,13a,13b-octahydro-4,5-dihydroxy-3,4,5-trimethyl-, [3R-(3R*,4R*,5R*,13aR*,13bR*)]-, Monocrotalin, NSC 28693
SMILES C[C@H]1C(=O)O[C@@H]2CCN3CC=C(COC(=O)[C@](C)(O)[C@]1(C)O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monocrotalin (Crotalin)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23NO6/c1-9-13(18)23-11-5-7-17-6-4-10(12(11)17)8-22-14(19)16(3,21)15(9,2)20/h4,9,11-12,20-21H,5-8H2,1-3H3/t9-,11+,12+,15+,16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.1525
Porcentaje de pureza >95%