Learn More
Monocrotalina N-óxido, TRC
Código de producto. 30007499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007499 5 mg 5 miligramos
30010082 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007499 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5260055MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35337-98-5
Fórmula molecular C16 H23 N O7
Peso molecular (g/mol) 341.36
Sinónimo 2H-[1,6]Dioxacycloundecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,6(3H)-dione, 4,5,8,10,12,13,13a,13b-octahydro-4,5-dihydroxy-3,4,5-trimethyl-, 11-oxide, (3R,4S,5S,13aR,13bR)- (9CI), 20-Norcrotalanan-11,15-dione, 14,19-dihydro-12,13-dihydroxy-, 4-oxide, (13α,14α)-, Monocrotaline, N-oxide (6CI,7CI), Monocrotaline oxide
SMILES C[C@H]1C(=O)O[C@@H]2CC[N+]3([O-])CC=C(COC(=O)[C@@](C)(O)[C@@]1(C)O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monocrotaline N-Oxide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23NO7/c1-9-13(18)24-11-5-7-17(22)6-4-10(12(11)17)8-23-14(19)16(3,21)15(9,2)20/h4,9,11-12,20-21H,5-8H2,1-3H3/t9-,11+,12+,15-,16+,17?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.1475