Learn More
Monocrotaline, MedChemExpress
Código de producto. 16494877
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494877 50 mg 50 miligramos
16449136 100 mg 100 miligramos
16421516 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494877 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0750
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Monocrotaline is an pyrrolizidine alkaloid extracted from the seeds of the Crotalaria spectabilis plant to induce pulmonary hypertension in rodents.
Monocrotaline is an pyrrolizidine alkaloid extracted from the seeds of the Crotalaria spectabilis plant to induce pulmonary hypertension in rodents.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monocrotaline
CAS 315-22-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H23NO6
Cantidad 50 mg
Sinónimo Crotaline
Información de solubilidad DMSO : 27.78 mg/mL (85.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@]1([H])CCN2[C@]1([H])C(CO3)=CC2)[C@H](C)[C@@](C)(O)[C@@](C)(O)C3=O
Peso molecular (g/mol) 325.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.36
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death