Learn More
MedChemExpress Monochlorobimane
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (220.59 mM; Need ultrasonic) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 76421-73-3 |
| Peso molecular | 226.66 g/mol |
| Sinónimo | Chlorobimane |