Learn More
Monocloro-BPF, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monochloro-BPF |
| CAS | 2148928-39-4 |
| Fórmula molecular | C13H11ClO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-4-(4-hydroxybenzyl)phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11ClO2/c14-12-8-10(3-6-13(12)16)7-9-1-4-11(15)5-2-9/h1-6,8,15-16H,7H2 |
| SMILES | Oc1ccc(Cc2ccc(O)c(Cl)c2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-4-[(4-hidroxifenil)metil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 234.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.0448 |