Learn More
Monocarboxy isononyl ftalato, TRC
Código de producto. 17930525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17930525 10 mg 10 miligramos
17941645 50 mg 50 miligramos
17912415 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17930525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM54792010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2042194-73-8
Fórmula molecular C18H24O6
Peso molecular (g/mol) 336.38
Sinónimo 2-(((9-Carboxynonyl)oxy)carbonyl)benzoic Acid
Nombre IUPAC 2-(9-carboxino oxicarbonil)ácido benzoico
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monocarboxy Isononyl Phthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O6/c19-16(20)12-6-4-2-1-3-5-9-13-24-18(23)15-11-8-7-10-14(15)17(21)22/h7-8,10-11H,1-6,9,12-13H2,(H,19,20)(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.1573
Porcentaje de pureza >95%