Learn More
Monocapilina, TRC
Código de producto. 30483749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483749 1 g 1 g
30468333 250 mg 250 miligramos
30471829 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483749 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5672531G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 502-54-5
Fórmula molecular C11H22O4
Peso molecular (g/mol) 218.29
Sinónimo Capmul MCM-C 8, Capmul MCM-L 8, Caprylic acid monoglyceride, Drewmulse CA, Glycerin Monocaprylate, Glycerin Monooctanoate, Glycerol Monocaprylate, Glycerol Monooctanoate, Glyceryl Monocaprylate, Glyceryl Monooctanoate, Homotex PT
Nombre IUPAC 2,3-octanoato de dihidroxipropilo
SMILES CCCCCCCC(=O)OCC(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monocaprylin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H22O4/c1-2-3-4-5-6-7-11(14)15-9-10(13)8-12/h10,12-13H,2-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.15